Acetanilida ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Phenylacetamide
A14361.0E
A14361.22
A14361.36
A14361.0EEA
243
EUR
A14361.0E
A14361.22
A14361.36
Acetanilida ≥98%
Acetanilida
Purity: 98%
CAS No.: 103-84-4
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Flash Point: 161°(321°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.121
Melting Point: 113-116°
Boiling Point: 304-305°
Beilstein Reference: 606468
Merck Reference: 14,50
MDL No.: MFCD00008674
Fórmula:
C₈H₉NO Ponto de ebulição: 304…305 °C Ponto de Fusão: 113…116 °C Densidade: 1,121 Ponto de Inflamação: 161 °C (321 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008674 Número CAS: 103-84-4 EINECS: 203-150-7 Merck Index: 14,50 |