Print…
4'-Methylacetanilide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
400165000 400161000
ACRO400165000EA 259 EUR
ACRO400165000 ACRO400161000
4'-Methylacetanilide 99%
4'-Methylacetanilide
Fórmula: C₉H₁₁NO
Ponto de ebulição: 307 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 148…151 °C
Densidade: 1,21 g/cm³
Ponto de Inflamação: 168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008677
Número CAS: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Index: 13,00076
Encomendar
Appearance White to pink to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %