Print…
2',6'-Dimethylacetanilide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2,6-Dimethylphenyl)acetamide, 2,6-Dimethylacetanilide
B25687.14 B25687.22
B25687.14EA 64.2 EUR
B25687.14 B25687.22
2',6'-Dimethylacetanilide ≥97%
2',6'-Dimethylacetanilide
Purity: 97% CAS No.: 2198-53-0 Molecular Formula: C10H13NO Formula Weight: 163.22 Melting Point: 179-183° MDL No.: MFCD00008675
Fórmula: C₁₀H₁₃NO
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 179…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008675
Número CAS: 2198-53-0
EINECS: 218-596-8