Print…
Hidroxiureia, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H8627-100G H8627-10G H8627-1G H8627-25G H8627-5G
SIALH8627-100GEA 1920 EUR
SIALH8627-100G SIALH8627-10G SIALH8627-1G SIALH8627-25G SIALH8627-5G
Hidroxiureia, Sigma-Aldrich®
Hidroxiureia
Fórmula: CH₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007943
Número CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874