Hidroxiureia ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
A10831.03
A10831.06
A10831.14
A10831.03EA
32.9
EUR
A10831.03
A10831.06
A10831.14
Hidroxiureia ≥98%
Hidroxiureia
Purity: 98%
CAS No.: 127-07-1
Molecular Formula: CH4N2O2
Formula Weight: 76.06
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 1741548
Merck Reference: 14,4848
MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Fórmula:
CH₄N₂O₂ Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 140 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007943 Número CAS: 127-07-1 EINECS: 204-821-7 Merck Index: 14,4848 |