Print…
Adipohydrazide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Adipyl hydrazide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
A0638-100G A0638-25G
SIALA0638-100GEA 463 EUR
SIALA0638-100G SIALA0638-25G
Adipohydrazide, Sigma-Aldrich®
Adipohydrazide
Fórmula: C₆H₁₄N₄O₂
Ponto de ebulição: 446 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 181…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007614
Número CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5