Print…
Adipohydrazide ≥97.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Adipyl hydrazide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41689.0050 8.41689.0010
8.41689.0050EA 72.3 EUR
8.41689.0050 8.41689.0010
Adipohydrazide ≥97.0% para síntese, Sigma-Aldrich®
Adipohydrazide
Fórmula: C₆H₁₄N₄O₂
Ponto de ebulição: 446 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 181…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007614
Número CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
Encomendar
CAS 1071-93-8
Hill Formula C₆H₁₄N₄O₂
Molar Mass 174.2 g/mol
Flash point less than 150 °C
Ignition temperature 360 °C
Melting Point 178 - 182 °C
Assay (HClO₄) ≥ 97,0 %(m)
Melting range (lower value) ≥ 178 °C
Melting range (upper value) ≤ 182 °C
Identity (IR) conforms