Print…
Adipohydrazide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Adipyl hydrazide
203310250 203311000 203315000
ACRO203310250EA 54.5 EUR
ACRO203310250 ACRO203311000 ACRO203315000
Adipohydrazide 98%
Adipohydrazide
Fórmula: C₆H₁₄N₄O₂
Ponto de ebulição: 446 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 178…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00007614
Número CAS: 1071-93-8
EINECS: 213-999-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration ≥97.5 %