Print…
Acetohydrazide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acetic hydrazide, Acethydrazide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A8309-100G A8309-25G A8309-5G
SIALA8309-100GEA 367 EUR
SIALA8309-100G SIALA8309-25G SIALA8309-5G
Acetohydrazide, Sigma-Aldrich®
Acetohydrazide
Fórmula: C₂H₆N₂O
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de ebulição: 246
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Número MDL : MFCD00007610
Número CAS: 1068-57-1
EINECS: 213-948-7