ACES ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11553.14
A11553.22
A11553.36
A11553.14EA
58.6
EUR
A11553.14
A11553.22
A11553.36
ACES ≥99%
ACES
Purity: 99%
CAS No.: 7365-82-4
Molecular Formula: H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Formula Weight: 182.20
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2253770
Merck Reference: 14,36
MDL No.: MFCD00008030
Fórmula:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Ponto de Fusão: ∼ 275 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008030 Número CAS: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Merck Index: 14,36 |