Print…
ACES 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
228000250 228001000 228002500
ACRO228000250EA 72.2 EUR
ACRO228000250 ACRO228001000 ACRO228002500
ACES 99%, extra puro
ACES
Fórmula: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Peso Molecular: 182.2 g/mol
Ponto de Fusão: 270…295 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008030
Número CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 3.6 to 4.4 (1 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %