Print…
Ureia
Fornecedor: Promega
Sinônimos: Carbamida
V3171 V3175
PROMV31711000EA 110 EUR
PROMV31711000 PROMV31755000
Ureia
Ureia
Fórmula: NH₂CONH₂
Peso Molecular: 60.06 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 132.7
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008022
Número CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ALCANCE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity ≥99.0%
Melting Point 132–135°C
A280 at 8M in water ≤0.10
Chloride ≤0.0005%
Heavy Metals ≤0.001%
Iron ≤0.001%
Cyanate none detected