Print…
Ureia 95, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Carbamida
28876.298EA 34.3 EUR
28876.298 28876.367 28876.460
Ureia 95, GPR RECTAPUR®
Ureia
Fórmula: NH₂CONH₂
Peso Molecular: 60.06 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 132.7 °C
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008022
Número CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ALCANCE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 95 %
Melting point 132 - 135 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm