Print…
Ureia ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Carbamida
MQ200
1.08487.0500 1.08487.1000 1.08487.5000 1.08487.9025
1.08487.0500EA 59.8 EUR
1.08487.0500 1.08487.1000 1.08487.5000 1.08487.9025
Ureia ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Ureia
Fórmula: NH₂CONH₂
Peso Molecular: 60.06 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 132.7
Densidade: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008022
Número CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ALCANCE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 133 °C
Molar Mass 60.06 g/mol
Bulk Density 720 - 760 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)