Print…
Ureia ≥99.5%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
0568-1KGEA 117 EUR
0568-1KG 0568-2.5KG 0568-500G 0568-10KG 0568-12KG 0568-5KG
Ureia ≥99.5%, alta pureza
Ureia
Usado para desnaturar ácidos nucléicos e estudar estruturas secundárias e terciárias de proteínas em eletroforese.
Effective for maintaining DNA in a highly denatured state during sequencing protocols, urea is also useful for accelerating the activity of Proteinase K digestions. Effectively denatures RNA. For use in nucleic electrophoresis applications.
Fórmula: NH₂CONH₂
Ponto de ebulição: 197 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132,7 °C
Densidade: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008022
Número CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ALCANCE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15411388dbf37902174d81572c027dae6d9ccf7&vid=192fef97ae9b51dd8d76aebc0553798b73b5a0ac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@280 nm (5 M, Water) <0.05
Biuret Test Pass
Chloride ≤0.0005%
Cyanate ≤0.002%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Identification ≤0.005%
Insolubles ≤0.0001%
Iron 132 – 135 °C
Melting Point none detected
Protease ≥99.5%
Purity none detected
RNase Pass