Print…
Ureia 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Carbamida
A12360.0C A12360.0E A12360.36
A12360.0CEA 136 EUR
A12360.0C A12360.0E A12360.36
Ureia 98
Ureia
Purity: 98+% CAS No.: 57-13-6 Molecular Formula: NH2CONH2 Formula Weight: 60.06 Odour: Ammonia-like pH: 9,2-9,5 Melting Point: 130-135° Beilstein Reference: 635724 Merck Reference: 14,9867 MDL No.: MFCD00008022
Fórmula: NH₂CONH₂
Peso Molecular: 60.06 g/mol
Ponto de ebulição: 197
Ponto de Fusão: 130…135 °C
Densidade: 1.335
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008022
Número CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ALCANCE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM