ADA ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15267.14
A15267.22
A15267.36
A15267.14EA
37.1
EUR
A15267.14
A15267.22
A15267.36
ADA ≥98%
ADA
Purity: 98+%
CAS No.: 26239-55-4
Molecular Formula: H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Formula Weight: 190.16
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 1787181
Merck Reference: 14,147
MDL No.: MFCD00008031
Fórmula:
H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂ Ponto de Fusão: ∼ 218 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008031 Número CAS: 26239-55-4 EINECS: 247-530-0 Merck Index: 14,147 |