Print…
Propionamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
143936-100G 143936-25G
SIAL143936-100GEA 589 EUR
SIAL143936-100G SIAL143936-25G
Propionamide, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Fórmula: C₃H₇NO
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008039
Número CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009