Print…
Propionamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
8.21046.0050EA 65.3 EUR
8.21046.0050 8.21046.0250 8.21046.5000
Propionamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Propionamide
Fórmula: C₃H₇NO
Ponto de ebulição: 213 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008039
Número CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 75 - 78 °C
Molar Mass 73.1 g/mol
Boiling Point 213 °C
Hill Formula C3H7NO
Chemical Formula CH3CH2CONH2