Print…
Propionamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
162671000 162670250
ACRO162671000EA 95 EUR
ACRO162671000 ACRO162670250
Propionamide 97%
Propionamide
Fórmula: C₃H₇NO
Ponto de ebulição: 213 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008039
Número CAS: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 12,08009
Encomendar
Appearance Colorless to white to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 83 °C
GC ≥96.0 %