Print…
Formamida ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
24311.291EA 60.8 EUR
24311.291 24311.320
Formamida ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Formamida
Fórmula: HCONH₂
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007941
Número CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm