Formamida ≥99.5% (por GC), ultra puro Bioreagent para desnaturação de ácidos nucleicos antes da análise, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
Embalado em atmosfera de azoto
4028-00EA
79.29
EUR
4028-00
4028-01
Formamida ≥99.5% (por GC), ultra puro Bioreagent para desnaturação de ácidos nucleicos antes da análise, J.T.Baker®
Formamida
For denaturing nucleic acids prior to analysis.
ULTRAPURE BIOREAGENT—A line of high purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography. Where applicable, tests include DNase, RNase, Protease, heavy metals and insoluble matter.
Fórmula:
HCONH₂ Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2 °C Densidade: 1,1334 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 79 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007941 Número CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (HCONH₂) (by GC) | ≥99.5 % |
Absorbance of a 1M Solution - 280 nm | ≤0.100 |
Absorbance of a 1M Solution - Color (APHA) | ≤10 |
Absorbance of a 1M Solution - Conductivity, mS/cm (1:10), For Information Only | 2.0 - 3.0 °C |
Freezing Point | 2.0 - 3.0 °C |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Trace Impurities - Lead (Pb) | ≤0.5 ppm |
Trace Impurities - Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Packaged under Nitrogen | |
Deionization of material is not required. |