Print…
Formamida 99,5 N_ASSAY_METHOD deionized Molecular_Biology
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
Sinônimos: Carbamaldehyde
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 76.2 EUR
A2156.0500 A2156.1000
Formamida 99,5 N_ASSAY_METHOD deionized Molecular_Biology
Formamida
  • n20/D 1.4472
Atenção: For scientific research and laboratory use only.
Fórmula: HCONH₂
Peso Molecular: 45.04 g/mol
Ponto de ebulição: 210
Ponto de Fusão: 2
Densidade: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007941
Número CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %