Print…
Formamida 99,5, ultrapure
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Carbamaldehyde
0606-100MLEA 27.7 EUR
0606-100ML 0606-500ML 0606-950ML
Formamida 99,5, ultrapure
Formamida
Fórmula: HCONH₂
Peso Molecular: 45.04 g/mol
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007941
Número CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@280 nm ≤0.05
Conductivity ≤100 umhos
Copper <0.00001%
DNase None Detected
Freezing Range 1 – 3 °C
Iron <0.0005%
Lead <0.00005%
Moisture (KF) <0.75%
Purity >99.5%
RNase None
Zinc <0.00005%