Print…
Formamida 99, high_purity
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Carbamaldehyde
0314-500MLEA 70 EUR
0314-500ML 0314-950ML
Formamida 99, high_purity
Formamida
Ideal para desnaturar ácidos nucléicos em hibridização e procedimentos de seqüenciamento de DNA.
Fórmula: HCONH₂
Peso Molecular: 45.04 g/mol
Ponto de ebulição: 210 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2 °C
Densidade: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007941
Número CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@280 nm ≤0.1
Conductivity ≤350 umhos
Copper <0.0001%
Freezing Range 1 – 3 °C
Iron ≤0.0005%
Lead <0.0001%
Purity >99%
Zinc <0.0001%