Formamida 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Carbamaldehyde
A11076.36
A11076.0C
A11076.0E
A11076.36EA
46
EUR
A11076.36
A11076.0C
A11076.0E
Formamida 99
Formamida
Purity: 99%
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 150°(302°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
Merck Reference: 14,4237
MDL No.: MFCD00007941
Fórmula:
HCONH₂ Peso Molecular: 45.04 g/mol Ponto de ebulição: 210 °C Ponto de Fusão: 2 Densidade: 1.134 Ponto de Inflamação: 150 °C (302 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007941 Número CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 13,04261 |