Formamida 99,5 ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Carbamaldehyde
14835.30
14835.A1
14835.D6
14835.30EA
87.8
EUR
14835.30
14835.A1
14835.D6
Formamida 99,5 ACS
Formamida
Purity: 99.5+%
CAS No.: 75-12-7
Molecular Formula: CH3NO
Formula Weight: 45.04
Flash Point: 154°(310°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.134
Refractive Index: 1.4475
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 2°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 505995
Merck Reference: 14,4237
MDL No.: MFCD00007941
Fórmula:
HCONH₂ Peso Molecular: 45.04 g/mol Ponto de ebulição: 210 °C Ponto de Fusão: 2 Densidade: 1.134 Ponto de Inflamação: 154 °C (310 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007941 Número CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Merck Index: 14,4237 |