Print…
Formamida 99% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Carbamaldehyde
327235000 327230025
ACRO327235000EA 94.1 EUR
ACRO327235000 ACRO327230025
Formamida 99% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Formamida
Fórmula: HCONH₂
Peso Molecular: 45.04 g/mol
Ponto de ebulição: 210 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2…3 °C
Densidade: 1.133 g/cm³
Ponto de Inflamação: 175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007941
Número CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Solubility (50 % in water) Complete
GC ≥99 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
Color scale ≤5 APHA
pH 7 to 9 (1 M in 0.1 M KCl)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm