Print…
Formamida 99.5% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Carbamaldehyde
205820010 205820025 205821000 205820100
ACRO205820010EA 66.5 EUR
ACRO205820010 ACRO205820025 ACRO205821000 ACRO205820100
Formamida 99.5% analysis_for
Formamida
Fórmula: HCONH₂
Peso Molecular: 45.04 g/mol
Ponto de ebulição: 210 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2…3 °C
Densidade: 1.133 g/cm³
Ponto de Inflamação: 175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007941
Número CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Sulfated ash ≤0.005 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm