Print…
Acetamida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
00160-1KG 00160-250G 00160-50G
SIAL00160-1KGEA 250 EUR
SIAL00160-1KG SIAL00160-250G SIAL00160-50G
Acetamida, Sigma-Aldrich®
Acetamida
Fórmula: C₂H₅NO
Peso Molecular: 59.07 g/mol
Ponto de ebulição: 221.1
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Densidade: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008023
Número CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044