Print…
Acetamida para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22343.0100 8.22343.1000
8.22343.0100EA 39.2 EUR
8.22343.0100 8.22343.1000
Acetamida para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetamida
Fórmula: C₂H₅NO
Peso Molecular: 59.07 g/mol
Ponto de ebulição: 221.1
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Densidade: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008023
Número CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Encomendar
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)