Print…
Acetamida ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12589.0B A12589.0I A12589.30
A12589.0BEA 102 EUR
A12589.0B A12589.0I A12589.30
Acetamida ≥99%
Acetamida
Purity: 99% CAS No.: 60-35-5 Molecular Formula: CH3CONH2 Formula Weight: 59.07 Melting Point: 76-81° Boiling Point: 220-222° Merck Reference: 14,43 MDL No.: MFCD00008023
Fórmula: C₂H₅NO
Peso Molecular: 59.07 g/mol
Ponto de ebulição: 220…222 °C
Ponto de Fusão: 76…81 °C
Densidade: 1.159
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008023
Número CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044