Print…
Acetamida 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
153631000 153635000 153630025
ACRO153631000EA 35.1 EUR
ACRO153631000 ACRO153635000 ACRO153630025
Acetamida 99%, puro
Acetamida
Fórmula: C₂H₅NO
Peso Molecular: 59.07 g/mol
Ponto de ebulição: 221 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008023
Número CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %