Print…
N,N-Dimetilformamida, anidro (máx. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83675.230EA 109 EUR
83675.230 83675.290
N,N-Dimetilformamida, anidro (máx. 0.005% H₂O) ≥99.8%
N,N-Dimetilformamida
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60,5 °C
Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57,5 °C (DIN 51755) (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %