Print…
N,N-Dimetilformamida, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
8.22275.1000EA 64.5 EUR
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
N,N-Dimetilformamida, EMPLURA®, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57,5 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM