Print…
N,N-Dimetilformamida, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.10983.1000 1.10983.2500
1.10983.1000EA 56.83 EUR
1.10983.1000 1.10983.2500
N,N-Dimetilformamida, SupraSolv® para absorção de gás, Supelco®
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57,5 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -61 °C
Molar Mass 73.09 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.77 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.43
Explosion Limit 2.2 - 16 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid