N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BakerDRY™ para a síntese orgânica, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
9213-12EA
615.49
EUR
9213-12
9213-10
N,N-Dimetilformamida ≥99.8% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BakerDRY™ para a síntese orgânica, J.T.Baker®
N,N-Dimetilformamida
- Manufactured to remove impurities to lowest level in industry
- No need for further purification -- arrive ready-to-use in synthesis applications
- Packaged with septum seal bottles or CYCLE-TAINER™ packaging for multiple uses while minimizing contamination
Fórmula:
HCON(CH₃)₂ Ponto de ebulição: 153 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –61 °C Densidade: 0,949 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 57,5 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003284 Número CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3,III ALCANCE: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
ACS - Assay (HCON(CH₃)₂) (by GC, corrected for water) | ≥99.8 % |
Appearance | Passes Test |
ACS - Color (APHA) | ≤15 |
ACS - Residue after Evaporation | ≤0.005 % |
ACS - Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0005 |
ACS - Titrable Base (meq/g) | ≤0.003 |
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤20 ppm |