N,N-Dimetilformamida 99,7 HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
DMF
Argon_Chemseal
41859.AK
41859.K2
41859.AKEA
37
EUR
41859.AK
41859.K2
N,N-Dimetilformamida 99,7 HPLC
N,N-Dimetilformamida
Purity: 99.7+%
CAS No.: 68-12-2
Molecular Formula: HCON(CH3)2
Formula Weight: 73.09
Flash Point: 57°(135°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.944
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
pH: 7
Melting Point: -61°
Boiling Point: 153°
Beilstein Reference: 605365
Merck Reference: 14,3243
UN No.: 2265
MDL No.: MFCD00003284
Fórmula:
HCON(CH₃)₂ Peso Molecular: 73.09 g/mol Ponto de ebulição: 153 °C Ponto de Fusão: –61 °C Densidade: 0.944 Ponto de Inflamação: 57 °C (135 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003284 Número CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN: 2265 ADR: 3 III ALCANCE: 01-2119475605-32 Merck Index: 14,3243 |