Print…
N,N-Dimetilformamida, dry_extra over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DMF
348430010 348430025 348431000 348435000
348430010.EA 136 EUR
348430010. 348430025. 348431000. 348435000.
N,N-Dimetilformamida, dry_extra over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal®
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 153 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.945 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %