Print…
N,N-Dimetilformamida, extra seco 99.8%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DMF
326871000 326870010 326870025
326871000.EA 73.7 EUR
326871000. 326870010. 326870025.
N,N-Dimetilformamida, extra seco 99.8%, AcroSeal®
N,N-Dimetilformamida
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 153
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.945 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %