N,N-Dietilformamida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
186317-100G
186317-25G
SIAL186317-100GEA
183
EUR
SIAL186317-100G
SIAL186317-25G
N,N-Dietilformamida, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietilformamida
Fórmula:
C₅H₁₁NO Ponto de ebulição: 176 °C (1013 hPa) Densidade: 0,908 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003287 Número CAS: 617-84-5 EINECS: 210-533-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...