Print…
N,N-Dietilformamida para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21752.0100 8.21752.0250
8.21752.0100EA 111 EUR
8.21752.0100 8.21752.0250
N,N-Dietilformamida para síntese, Sigma-Aldrich®
N,N-Dietilformamida
Fórmula: C₅H₁₁NO
Ponto de ebulição: 176 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,908 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003287
Número CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
Encomendar
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Molar Mass 101.15 g/mol
Boiling Point 178 °C
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.434 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Formic acid diethylamide
Hill Formula C5H11NO
Chemical Formula HCON(C2H5)2