N,N-Dietilformamida ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04503.22
L04503.36
L04503.22EA
101
EUR
L04503.22
L04503.36
N,N-Dietilformamida ≥99%
N,N-Dietilformamida
Purity: 99%
CAS No.: 617-84-5
Molecular Formula: HCON(CH2CH3)2
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4340
Odour: Amine-like
Boiling Point: 178°
Beilstein Reference: 1209392
MDL No.: MFCD00003287
Fórmula:
C₅H₁₁NO Ponto de ebulição: 178 °C Densidade: 0,910 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003287 Número CAS: 617-84-5 EINECS: 210-533-2 |