N,N-Dimetilacetamida para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03235.1000
8.03235.2500
8.03235.9026
8.03235.1000EA
55.4
EUR
8.03235.1000
8.03235.2500
8.03235.9026
N,N-Dimetilacetamida para síntese, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilacetamida
Fórmula:
CH₃CON(CH₃)₂ Ponto de ebulição: 166,1 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 0,937 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 70 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008686 Número CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03254 |
|
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 87.12 g/mol |
Boiling Point | 165 - 166 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.76 hPa (20 °C) |
Flash Point | 64 °C |
Refractive Index | 1.423 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 11.5 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 400 °C |