N,N-Dimetilacetamida 99+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
181070010
181070025
181070050
181070250
ACRO181070010EA
54.2
EUR
ACRO181070010
ACRO181070025
ACRO181070050
ACRO181070250
N,N-Dimetilacetamida 99+%, extra puro
N,N-Dimetilacetamida
Fórmula:
CH₃CON(CH₃)₂ Ponto de ebulição: 166,1 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 0,937 g/cm³ Ponto de Inflamação: 70 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008686 Número CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03254 |
|
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.1 % |