N,N-Dietilacetamida ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20762.14
B20762.22
B20762.36
B20762.14EA
40.8
EUR
B20762.14
B20762.22
B20762.36
N,N-Dietilacetamida ≥99%
N,N-Dietilacetamida
Purity: 99%
CAS No.: 685-91-6
Molecular Formula: CH3CON(CH2CH3)2
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 182-186°
Beilstein Reference: 1209428
MDL No.: MFCD00009047
Fórmula:
C₆H₁₃NO Ponto de ebulição: 182…186 °C Densidade: 0,92 Ponto de Inflamação: 76 °C (169 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009047 Número CAS: 685-91-6 EINECS: 211-685-2 |