Print…
Oxalyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Oxalyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
221015-100G 221015-25G 221015-5G
SIAL221015-100GEA 318 EUR
SIAL221015-100G SIAL221015-25G SIAL221015-5G
Oxalyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Oxalyl dichloride
Fórmula: C₂Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 63 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000704
Número CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07046