Print…
Oxalyl dichloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Oxalyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
8.07066.0025EA 54.5 EUR
8.07066.0025 8.07066.0100 8.07066.5000 8.07066.3400
Oxalyl dichloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Oxalyl dichloride
Fórmula: C₂Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 63 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000704
Número CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3129
ADR: 4.3 (8),I
Merck Index: 12,07046
Encomendar
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -12 °C
Molar Mass 126.92 g/mol
Boiling Point 63 - 64 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material