Oxalyl dichloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Oxalyl chloride
A18012.0B
A18012.18
A18012.22
A18012.30
A18012.0BEA
464
EUR
A18012.0B
A18012.18
A18012.22
A18012.30
Oxalyl dichloride ≥98%
Oxalyl dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 79-37-8
Molecular Formula: C2Cl2O2
Formula Weight: 126.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.455
Refractive Index: 1.4290
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -12°
Boiling Point: 63-64°
Beilstein Reference: 1361988
Merck Reference: 14,6914
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000704
Fórmula:
C₂Cl₂O₂ Ponto de ebulição: 63…64 °C Ponto de Fusão: –12 °C Densidade: 1,455 Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000704 Número CAS: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN: 2927 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6914 |