Print…
Cloreto de propionilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9190 8.07063.9015
8.07063.0100EA 35.6 EUR
8.07063.0100 8.07063.0500 8.07063.9190 8.07063.9015
Cloreto de propionilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de propionilo
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 80 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000745
Número CAS: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 12,08013
Encomendar
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -94 °C
Molar Mass 92.52 g/mol
Boiling Point 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106 hPa (20 °C)
Flash Point 6.5 °C
Refractive Index 1.4032 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.6 - 11.9 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C